Principaux documents
70114
Sigma-Aldrich
Sodium cacodylate pH 6.5; 0.1M – Sodium acetate 1.4M solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 07/Kit-No 82009
About This Item
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.26
Forme
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.06 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable