Principaux documents
60498
Sigma-Aldrich
Trimorpholinophosphine oxide
99% (HPLC)
Synonyme(s) :
Phosphoric acid trimorpholide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H24N3O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.31
Beilstein:
280155
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
99% (HPLC)
Forme
solid
Pf
188-192 °C
Chaîne SMILES 
O=P(N1CCOCC1)(N2CCOCC2)N3CCOCC3
InChI
1S/C12H24N3O4P/c16-20(13-1-7-17-8-2-13,14-3-9-18-10-4-14)15-5-11-19-12-6-15/h1-12H2
Clé InChI
WXMQHPKQCPCDQO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable