55689
Alcohol Dehydrogenase equine
recombinant, expressed in E. coli, ≥0.5 U/mg
Synonyme(s) :
ADH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
equine
Produit recombinant
expressed in E. coli
Description
Isozyme E sequence
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥0.5 U/mg
Couleur
white
light yellow
pH
7
Solubilité
water: 5 mg/mL
Application(s)
life science and biopharma
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
equine ... ADH1(111772995)
Description générale
Alcohol dehydrogenase is a zinc metalloprotein that forms five classes of isoenzymes through the dimerization of eight different subunits.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable