Principaux documents
53517
Sigma-Aldrich
2,10-Dihydroxy-dibenzo[a,j]perylene-8,16-dione
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (C)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥90% (C)
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES 
Oc1ccc-2c(c1)C(=O)c3cccc4c5-c6ccc(O)cc6C(=O)c7cccc(c-2c34)c57
InChI
1S/C28H14O4/c29-13-8-10-16-21(11-13)27(31)19-5-1-3-17-23-15-9-7-14(30)12-22(15)28(32)20-6-2-4-18(26(20)23)24(16)25(17)19/h1-12,29-30H
Clé InChI
CGRSFQZBJXWSJK-UHFFFAOYSA-N
Application
2,10-Dihydroxy-dibenzo[a,j]perylene-8,16-dione is used as a fluorescence probe to study drug carrier interactions.
Remarque sur l'analyse
luminescence test: Emmax: 670 nm (Exc.: 620 nm in chloroform)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Anne Techen et al.
Journal of colloid and interface science, 377(1), 251-261 (2012-04-24)
The well-known cationic surfactant hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) was used as a model carrier to study drug-carrier interactions with fluorescence probes (5-hexadecanoylaminofluorescein (HAF) and 2,10-bis-(3-aminopropyloxy)dibenzo[a,j]perylene-8,16-dione (NIR 628) by applying ensemble as well as single molecule fluorescence techniques. The impact of the