Principaux documents
51972
Supelco
Micro particles based on polystyrene, dark blue
size: 1 μm
Synonyme(s) :
Latex beads from PS, dark blue
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
suspension (aqueous)
Réticulation
0 % cross-linked
Concentration
5% (solids)
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable