Principaux documents
51574
Sigma-Aldrich
PEG 1000 20% – MES pH 6.5; 100 mM solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 3/Kit-No 02528
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
pH
6.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.04 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves