50556
Phalloidin–Atto 390
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Atto 390–Phalloidin
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥90% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol
Absorption UV
λ: 382-388 nm Amax
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.