A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H29ClN2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.99
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderproduct line
BioReagent
suitability
in accordance for fluorescence, suitable for fluorescence
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc2c(cc([o+]c2c1)-c3ccc(cc3)N(C)C)-c4ccccc4C(O)=O
InChI
1S/C28H28N2O3.ClHO4/c1-5-30(6-2)21-15-16-23-25(22-9-7-8-10-24(22)28(31)32)18-26(33-27(23)17-21)19-11-13-20(14-12-19)29(3)4;2-1(3,4)5/h7-18H,5-6H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)
InChI key
IZSVNKSOQVLCDH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Cyanine-type fluorescent and laser dyes
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)