44687
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-ribofuranoside
≥98.0% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
X β-D-ribofuranoside, X-riboside
About This Item
Produits recommandés
product name
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-ribofuranoside, ≥98.0% (HPLC)
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -102.0±3.0°, c = 1 in methanol
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H13BrClNO5/c14-5-1-2-6-9(10(5)15)7(3-16-6)20-13-12(19)11(18)8(4-17)21-13/h1-3,8,11-13,16-19H,4H2/t8-,11-,12-,13-/m1/s1
Clé InChI
RYLVNYDICPAOQR-HUXSOILUSA-N
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable