42965
Tramadol hydrochloride
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Tramadol HCl, (±)-cis-2-(Dimethylaminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV
Pf
178-181 °C
Chaîne SMILES
Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1
Clé InChI
PPKXEPBICJTCRU-XMZRARIVSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique