41593
2-Ethoxy-2-(2-naphthyl)acetonitrile
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-Ethoxy-2-naphthaleneacetonitrile
About This Item
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fluorescence
λex 227 nm; λem 336 nm in methanol
Chaîne SMILES
CCOC(C#N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H13NO/c1-2-16-14(10-15)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9,14H,2H2,1H3
Clé InChI
SERAXWXRCADJHK-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves