Principaux documents
41494
Sigma-Aldrich
0.1 M HEPES pH 7.0 − 30% PEG 6000 solution
Synonyme(s) :
PEG Grid Screening Solution 40/Kit-No 36436
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
pH
7.0±0.2 ( in neat)
Densité
1.06 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves