40857
Micro particles based on polystyrene, biotin-modified, superparamagnetic, red fluorescent
size: 5 μm
Synonyme(s) :
PS-MAGFluoRed_Biotin
About This Item
Produits recommandés
Composition
iron oxide, ≥20%
Concentration
0.1 wt. % (solid)
Taille des particules
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
Densité
1.3-2.3 g/cm3
Fluorescence
λex 650 nm; λem 678 nm
Température de stockage
2-8°C
Composants
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoRed fluorescent dye
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
410.0 °F
Point d'éclair (°C)
210 °C