39966
N-Decanoyl-D-sphingosine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(2S,3R,4E)-2-(Decanoylamino)-4-octadecene-1,3-diol, N-Decanoyl-D-erythro-sphingosine, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]decanamide, C10 Ceramide (d18:1/10:0), C10-Ceramide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder or solid
Composition
carbon content, 74.12%
hydrogen content, 12.22%
nitrogen content, 3.09%
Impuretés
≤5.0 wt. % water
Groupe fonctionnel
amide
hydroxyl
Type de lipide
sphingolipids
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H55NO3/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-19-21-23-27(31)26(25-30)29-28(32)24-22-20-17-10-8-6-4-2/h21,23,26-27,30-31H,3-20,22,24-25H2,1-2H3,(H,29,32)/b23-21+/t26-,27+/m0/s1
Clé InChI
FDWVAQFAMZLCAX-NBNLIBPQSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable