325M-1
CA-125 (OC125) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
diluted ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
OC125, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (325M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (325M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (325M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (325M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (325M-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotype
IgG1κ
Contrôle
ovarian carcinoma
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
cytoplasmic, membranous
Informations sur le gène
human ... MUC16(94025)
Catégories apparentées
Description générale
Anti-CA-125 antibody reacts with epithelioid malignancies of the ovary, papillary serous carcinoma of the cervix, adenocarcinoma of the endometrium, clear cell adenocarcinoma of the bladder, and epithelioid mesothelioma. The antigen is formalin resistant, permitting the detection of ovarian cancer by immunohistochemistry, although serum assays for this protein are widely used to monitor ovarian cancer. Anti-CA-125 also reacts with antigens in seminal vesicle carcinoma.
Qualité
IVD | IVD | IVD | RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable