Documents
313971
Sigma-Aldrich
Pentanoic acid-(carboxy-14C) sodium salt
solid
About This Item
Formule linéaire :
CH3[CH2]314COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Ampleur du marquage
1-10 mCi per mmol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC[14C](=O)O[Na]
Conditionnement
screw cap bottle
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable