30730
Atto 550 maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (degree of coupling)
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥90.0% (HPLC)
≥90.0% (degree of coupling)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0,1% trifluoroacetic acid)
Absorption UV
λ: 552-558 nm Amax
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable