27883
Coumestrol
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
7,12-Dihydroxycoumestan
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥97.5% (HPLC)
Forme
powder
Pf
≥350 °C (lit.)
Solubilité
DMSO: soluble
Fluorescence
λex 377 nm; λem 437 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
Oc1ccc-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)ccc34)c1
InChI
1S/C15H8O5/c16-7-1-3-9-11(5-7)19-14-10-4-2-8(17)6-12(10)20-15(18)13(9)14/h1-6,16-17H
Clé InChI
ZZIALNLLNHEQPJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3