25810
Chloroperoxidase from Caldariomyces fumago
aqueous suspension, brown, >10,000 U/mL
Synonyme(s) :
Chloride Peroxidase, Chloride:hydrogen-peroxide oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
fungus (Caldariomyces fumago)
Forme
aqueous suspension
Concentration
>10,000 U/mL
Couleur
brown
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves