25102
9-(Chloromethyl)anthracene
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (AT)
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥97.0% (AT)
Pf
138-140 °C (lit.)
Fluorescence
λex 356 nm; λem 412 nm (after derivatisation with sodium acetate)
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
ClCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H11Cl/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-9H,10H2
Clé InChI
PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable