Principaux documents
25038
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylaniline
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Chloro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.60
Beilstein:
774514
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
n20/D 1.575
pb
223-225 °C (lit.)
Pf
7 °C (lit.)
Densité
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter