212M-1
Adenovirus (20/11 & 2/6) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
300
500
Forme d'anticorps
diluted ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
20/11 & 2/6, monoclonal
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable