Principaux documents
19573
Sigma-Aldrich
N-(3-Isothiocyanatobenzyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (AT)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H18BrN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98.0% (AT)
Fluorescence
λex 405 nm; λem 660 nm in ethanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES 
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](Cc4cccc(c4)N=C=S)cc3
Description générale
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)