19474
Eriodictyol 7-O-β-D-glucopyranoside
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S)-Eriodictyol 7-O-β-D-glucopyranoside, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavanone 7-β -D-glucopyranoside, Eriodictyol 7-O-glucoside, Miscanthoside
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant leaves (Acer mono)
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
252 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C[C@H](Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H22O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)30-9-4-12(25)17-13(26)6-14(31-15(17)5-9)8-1-2-10(23)11(24)3-8/h1-5,14,16,18-25,27-29H,6-7H2/t14-,16+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
Clé InChI
RAFHNDRXYHOLSH-SFTVRKLSSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable