17884
3-(2-Furoyl)quinoline-2-carboxaldehyde
≥95% (HPLC), suitable for fluorescence, BioReagent
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
methanol: soluble
Fluorescence
λex 486 nm; λem ~600 nm in 0.1 M sodium borate pH 9.0 (after derivatization with glycine)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1nc2ccccc2cc1C(=O)c3ccco3
InChI
1S/C15H9NO3/c17-9-13-11(15(18)14-6-3-7-19-14)8-10-4-1-2-5-12(10)16-13/h1-9H
Clé InChI
PNCHURHVMDRFTR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable