16986
Atto 700 NHS-ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling to amine, HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥90% (coupling to amine, HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
Transmittance
254 nm
700 nm
Fluorescence
λex 681 nm; λem 713 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
(ethanol with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorption UV
λ: 687- 693 nm Amax
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable