Principaux documents
16950
Sigma-Aldrich
PEG 8000 12% − Potassium chloride 0.1M − HEPES pH 7; 100 mM solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 32/Kit-No 02528
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
pH
7.0±0.2 ( in neat)
Densité
1.03 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves