166234K
MAPTRIX-C-GEFYFDLRLKGDK
Collagen Mimetic, aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
Filtered sterilized solution
Forme
aqueous solution
Poids mol.
~24.1 kDa
Conditionnement
pkg of 10 mg
Concentration
1.0 mg/mL protein
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Spécificité de la liaison
Receptor: α2β1, α3β1, Heparin
Domain: α1 (IV) - Hep III
Binding Motif: GEFYFDLRLKGDK
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable