151-500
Skeletal Muscle Cell Growth Medium (500ml)
Synonyme(s) :
Primary Cell Culture Media
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Durée de conservation
6 mo.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Qualité
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Technical information for working with human skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation