137257
MES sodium salt
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique sodium salt, Acide 4-morpholinoéthanesulfonique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin and microbial, tested
pH
5.5-6.7
Plage de pH utile
5.5-6.7
pKa
6.1
6.1
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable