Merck
Passer à
08599
N-Biotinyl-ethylenediamine
≥96.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
363.00 CHF
254.10 CHF
500 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
1 250.00 CHF
875.00 CHF
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22N4O2S · C2HF3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.42
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥96.5% (HPLC)
Solubility:
DMSO: soluble, methanol: soluble
254.10 CHF
Tarif363.00 CHFÉconomiser 30 %
Promotion Internet uniquement
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C12H22N4O2S.C2HF3O2/c13-5-6-14-10(17)4-2-1-3-9-11-8(7-19-9)15-12(18)16-11;3-2(4,5)1(6)7/h8-9,11H,1-7,13H2,(H,14,17)(H2,15,16,18);(H,6,7)/t8-,9-,11-;/m0./s1
InChI key
IVRQHQHWTOYIDN-GRIHUTHFSA-N
Application
Nucleophilic biotinylation reagent for the conjugation of various substrates and their identification and quantification using biotin-binding fluorescent labels
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
56951SML0013W3020
assay
≥96.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC), ≥98% (T)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
H2O: >2 mg/mL
solubility
H2O: >2 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe