Principaux documents
07768
Sigma-Aldrich
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-eicosene-1,3-diol
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(2S,3R,4E)-4-Icosasphingenine, 20-Carbon-sphingosine, trans-D-erythro-2-Amino-4-eicosene-1,3-diol, D-erythro-Sphingosine (d20:1), D-erythro-Sphingosine C-20, Eicosaphingenine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H41NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.55
Beilstein:
3547228
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
Essai
≥98.0% (TLC)
Composition
carbon content, 71.9-74.7%
nitrogen content, 4.1-4.5%
Type de lipide
sphingolipids
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(21)18-22/h16-17,19-20,22-23H,2-15,18,21H2,1H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
Clé InChI
HTJSZHKGNMXZJN-YIVRLKKSSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable