07028
N-Decanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]decanamide, C10-HSL
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]/D -24±3°, c = 0.2 in methanol
Couleur
white to off-white
Adéquation
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C14H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)15-12-10-11-18-14(12)17/h12H,2-11H2,1H3,(H,15,16)/t12-/m0/s1
Clé InChI
TZWZKDULKILUPV-LBPRGKRZSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable