04632
N-Methyl-L-tyrosine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)propionic acid, N-Me-Tyr-OH, Surinamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]/D +16.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
Composition
carbon, 60.7-62.3%
nitrogen, 6.9-7.5%
Couleur
colorless to white
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES
CN[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-11-9(10(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,9,11-12H,6H2,1H3,(H,13,14)/t9-/m0/s1
Clé InChI
AXDLCFOOGCNDST-VIFPVBQESA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable