03747
Éthylène glycol
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
1,2-Éthanediol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
752 °F
Limite d'explosivité
15.3 %
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
pb
195-198 °C
Pf
−13 °C (lit.)
Densité
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
OCCO
OCCO
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - open cup