M14102
Éther diméthylique du diéthylèneglycol
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
2-méthoxyéthyl éther, Diméthyldiglycol, « Diglyme », Éther bis(2-méthoxyéthylique)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
370 °F
Limite d'explosivité
17.4 %
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
162 °C (lit.)
Pf
−64 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup