91129
Trichloroethylene
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
TCE, Trichloroéthène
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
61 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Contient
(stabilized)
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
free halogens, in accordance
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.005% free alkali (as NaOH)
≤0.01% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
n20/D 1.477
pb
86.7 °C (lit.)
Pf
−84.8 °C (lit.)
Densité
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Clé InChI
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
closed cup - does not flash
Point d'éclair (°C)
closed cup - does not flash
Les clients ont également consulté
Articles
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).