Documents
83381
Sigma-Aldrich
Mercury(II) nitrate monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.5% (T)
Synonyme(s) :
Mercuric nitrate monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
Hg(NO3)2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.24
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Pureté
≥98.5% (T)
Forme
powder or crystals
Résidus de calcination (après réduction)
≤0.01%
Pf
79 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg+: ≤2000 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES 
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Clé InChI
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
An ion-imprinted polymer for the selective extraction of mercury (II) ions in aqueous media.
Batlokwa BS, et al.
Water SA , 38(2), 255-260 (2012)
Factors affecting Hg (II) adsorption on hybrid nanostructured silicas: influence of the synthesis conditions.
Perez-Quintanilla D and Sierra I.
Journal of Porous Materials, 21(1), 71-80 (2014)