793590
Chlorure de potassium
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
free-flowing
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Essai
≥99%
Forme
powder
pH
7
Pf
770 °C (lit.)
Densité
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.