Documents
59070
Sigma-Aldrich
2-Méthylbutane
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
Isopentane
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.15
Numéro Beilstein :
1730723
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.07
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
11.17 psi ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Limite d'explosivité
8.3 %
Impuretés
≤0.05% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.354 (lit.)
n20/D 1.354
Point d'ébullition
30 °C (lit.)
Pf
-160 °C
Densité
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Methylbutane (Isopentane) is a branched chain alkane. It undergoes bromination at 75°C to afford 2-bromo-2-methyl butane. Its Raman spectra in vapor and solid phases at low temperatures (-196°C) have been investigated.
Application
2-Methylbutane may be used in the following studies:
  • As starting reagent for the synthesis of isoprene.
  • Preparation of C5 and C6 alkyl nitrates.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-59.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-51 °C - closed cup
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 338-338 (1999)
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 50-54 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 560-560 (1994)
Rotational Isomerism and Thermodynamic Functions of 2-Methylbutane and 2, 3-Dimethylbutane. Vapor Heat Capacity and Heat of Vaporization of 2-Methylbutane.
Scott DW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(4), 1707-1712 (1951)
Formation of alkyl nitrates from the reaction of branched and cyclic alkyl peroxy radicals with NO.
Atkinson R, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 16(9), 1085-1101 (1984)