336378
Lead(II) carbonate
ACS reagent
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lead
Impuretés
≤0.02% Insoluble matter in dilute HOAc
Traces d'anions
NO3- and NO2-: ≤0.005%
chloride (Cl-): ≤0.002%
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Cd: ≤0.002%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.003%
Chaîne SMILES
[PbH2++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Pb/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3