Documents
320315
Sigma-Aldrich
Mélange d′isomères d′hexane
≥98.5%, ACS reagent
Synonyme(s) :
Isohexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Numéro Beilstein :
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.06
product name
Mélange d′isomères d′hexane, ACS reagent, ≥98.5%
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Description
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Pureté
≥98.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
437 °F
Limite d'explosivité
7.5 %
Impuretés
Thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
Point d'ébullition
68-70 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
0.672 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Contains thiophene
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F
Point d'éclair (°C)
-23 °C
Les clients ont également consulté
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically