31252
Potassium cyanide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥97.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
ISO
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Pureté
≥97.0%
Forme
crystals
Impuretés
≤0.01% thiocyanate (SCN)
pH
11.5 (20 °C, 20 g/L)
Pf
634 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤400 mg/kg
sulfide (S2-): ≤5 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤100 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Chaîne SMILES
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
Clé InChI
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- in the reduction of cassiterite for Sn isotope analysis
- gold microelectrode fabrication
- to prepare the calibration curve for colorimetric determination of hydrocyanic acid (HCN) levels in Sorghum and Sudangrass species
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Thyroid
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable