31250
Potassium chromate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
6.7 (vs air)
Pureté
≥99.5%
Impuretés
≤0.005% in water insoluble matters
pH
8.6-9.8 (20 °C, 5%)
Pf
971 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clé InChI
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable