30101
Ammonium fluoride
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Essai
≥98%
Forme
solid
Impuretés
≤0.1% hexafluorosilicate (as SiF6)
≤1% ammonium hydrogen difluoride (NH4HF2)
Résidus de calcination
≤0.005% (as SO4)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash