Principaux documents
228702
Sigma-Aldrich
Sodium metaborate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
NaBO2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
65.80 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
for analytical purposes
Forme
powder or crystals (or granules)
Concentration
7.7-10.7% NaOH (titration)
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Na.H2O/c2-1-3;;/h;;1H2/q-1;+1;
Clé InChI
UYAQHLFAIDLZLE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Minimizing water utilization in hydrolysis of sodium borohydride: the role of sodium metaborate hydrates.
Marrero-Alfonso EY, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 32(18), 4723-4730 (2007)
Synthesis, crystal structure and dehydration kinetics of NaB(OH)4?2H2O.
Kanturk A, et al.
Korean Journal of Chemical Engineering, 25(6), 1331-1337 (2008)