Documents
221791
Sigma-Aldrich
AW Standard Super-Cel® NF
Synonyme(s) :
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101527
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
SB.52
Forme
powder
Niveau de qualité
Paramètres
(0.30) (Permeability(Darcy))
Taille des particules
150 mesh (<=5.0%, Tyler sieve retain)
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
AW Standard Super-Cel® NF is a filter aid derived from diatomaceous earth.
Application
Suitable for most filtrations
Qualité
Free of organic matter
Notes préparatoires
Acid washed
Informations légales
Super Cel is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable