216003
Phosphate d′ammonium monobasique
ACS reagent, ≥98%
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate d’ammonium, Mono-ammonium phosphate, prim-phosphate d’ammonium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.001 hPa ( 20 °C)
Essai
≥98%
Forme
crystals or chunks
Impuretés
≤0.005% NH4OH pptd.
≤0.005% insolubles
pH
3.8-4.4 (25 °C, 5%)
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable