13020
Lithium hydroxide monohydrate
purum, ≥98.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥98.5%
Forme
crystalline
Impuretés
≤1% Li2CO3
pH
12 (0.4 g/L)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤500 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Chaîne SMILES
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable