Y0001909
4-Chloroaniline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
0.15 mmHg ( 25 °C)
Fabricant/nom de marque
EDQM
Point d'ébullition
232 °C (lit.)
Pf
67-70 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Clé InChI
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)